Drukuj
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA 1310 PLN
APOSPC49377-1G APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08236849
Numer CAS: 260050-97-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II