Drukuj
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 4820 PLN
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18396961
Numer CAS: 1261852-14-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II