Drukuj
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-3-bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC49366-1G PC49366-250MG PC49366-5G
APOSPC49366-1GEA 870 PLN
APOSPC49366-1G APOSPC49366-250MG APOSPC49366-5G
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95%
3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formuła: C₇H₇BrFNO₂S
MW: 268.103 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24850040
Numer CAS: 1440535-19-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III