Drukuj
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 1910 PLN
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₂F₅N
MW: 207.1 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24850039
Numer CAS: 1440535-21-6
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III