Drukuj
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]aniline, 4-Amino-3-bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49362-1G PC49362-250MG
APOSPC49362-1GEA 1050 PLN
APOSPC49362-1G APOSPC49362-250MG
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline 97%
2-Bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃NS
MW: 272.086 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24850034
Numer CAS: 940077-66-7