Drukuj
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 3-Bromo-4-hydroxy-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49361-1G PC49361-250MG
APOSPC49361-1GEA 1310 PLN
APOSPC49361-1G APOSPC49361-250MG
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol 95%
2-Bromo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formuła: C₇H₃BrF₃NO₅S
MW: 350.067 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24850030
Numer CAS: 1440535-14-7