Drukuj
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphide
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 3770 PLN
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formuła: C₇H₃F₃INO₃S
MW: 365.068 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24850032
Numer CAS: 1440535-09-0