Drukuj
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 4300 PLN
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formuła: C₇H₅BrF₃NOS
MW: 288.085 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24369703
Numer CAS: 1432075-81-4