Drukuj
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 2030 PLN
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formuła: C₈H₃BrF₃NOS
MW: 298.08 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD24369702
Numer CAS: 1432075-83-6