Drukuj
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 110 PLN
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃BrF₂O₂
Temp. topnienia: 146…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115714
Numer CAS: 28314-83-2