Drukuj
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-2-fluoropropionate
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 5520 PLN
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Formuła: C₄H₆BrFO₂
Temp. Wrzenia: 65…66 °C (75 mm Hg)
Gęstość: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18074353
Numer CAS: 157415-07-1