Drukuj
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 1400 PLN
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formuła: C₇H₅F₅N₂S
MW: 244.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22370117
Numer CAS: 663179-60-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III