Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-3-vinylbenzotrifluoride
PC49303-1G PC49303-250MG
APOSPC49303-1GEA 725 PLN
APOSPC49303-1G APOSPC49303-250MG
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)styrene
Formuła: C₉H₆ClF₃
MW: 206.592 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08461655
Numer CAS: 828267-49-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III