Drukuj
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,6-Difluoro-2-hydroxyanisole, 3,6-Difluoroguaiacol
PC49285-1G PC49285-250MG PC49285-5G
APOSPC49285-1GEA 1440 PLN
APOSPC49285-1G APOSPC49285-250MG APOSPC49285-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆F₂O₂
Temp. Wrzenia: 113,5…114.5 °C (37 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827564
Numer CAS: 75626-22-1