Drukuj
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49273-1G PC49273-5G PC49273-10G
APOSPC49273-1GEA 124 PLN
APOSPC49273-1G APOSPC49273-5G APOSPC49273-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂ClF₂N
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659465
Numer CAS: 146780-26-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III