Drukuj
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 6560 PLN
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Formuła: C₈H₆BrFN₂O₃
MW: 277.047 g/mol
Temp. topnienia: 175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19441790
Numer CAS: 1313588-91-8