Drukuj
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 559 PLN
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285.015 g/mol
Temp. topnienia: 126.5…126.7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11110888
Numer CAS: 85373-96-2