Drukuj
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [3-(Difluoromethyl)phenyl]methanol, 3-(Hydroxymethyl)benzal fluoride
PC49199-5G PC49199-1G
APOSPC49199-5GEA 6210 PLN
APOSPC49199-5G APOSPC49199-1G
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19053257
Numer CAS: 1309875-03-3