Drukuj
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 218 PLN
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Formuła: C₇H₈FNS
MW: 157.209 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD18909665
Numer CAS: 76180-33-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III