Drukuj
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4918-1G PC4918-500MG
APOSPC4918-1GEA 4000 PLN
APOSPC4918-1G APOSPC4918-500MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane 97%
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ylamino]-2-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]ethane
Formuła: C₁₅H₁₃ClF₆N₄
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00793113
Numer CAS: 478262-14-5