Drukuj
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Bromo-1,3-difluoro-4-nitrobenzene
PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 168 PLN
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Formuła: C₆H₂BrF₂NO₂
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12545882
Numer CAS: 103977-78-2