Drukuj
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49156-25G PC49156-5G
APOSPC49156-25GEA 4330 PLN
APOSPC49156-25G APOSPC49156-5G
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
3,3,3-Trifluoropropanal hydrate
Formuła: C₃H₃F₃O·H₂O
Temp. Wrzenia: 56…56,5 °C (745 mm Hg)
Gęstość: 1,3009 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18384868
Numer CAS: 1309602-82-1
Jednostka: 1989
ADR: 3,III