Drukuj
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 1420 PLN
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Gęstość: 1,7025 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD16140194
Numer CAS: 872365-91-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III