Drukuj
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 2080 PLN
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Formuła: C₃H₃F₃O₃
MW: 144.049 g/mol
Temp. Wrzenia: 84 °C (33 mm Hg)
Gęstość: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11858185
Numer CAS: 69105-00-6