Drukuj
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49088-1G PC49088-5G
APOSPC49088-1GEA 443 PLN
APOSPC49088-1G APOSPC49088-5G
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
2,3-Difluoro-1,4-diiodobenzene
Formuła: C₆H₂F₂I₂
MW: 365.886 g/mol
Temp. topnienia: 55…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22273735
Numer CAS: 501433-06-3