Drukuj
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC49086-1G PC49086-5G
APOSPC49086-1GEA 435 PLN
APOSPC49086-1G APOSPC49086-5G
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
2,3-Difluoro-4-iodoaniline
Formuła: C₆H₄F₂IN
Temp. topnienia: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21602052
Numer CAS: 1026989-94-5