Drukuj
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 4890 PLN
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Formuła: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00974993
Numer CAS: 338392-13-5