Drukuj
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 2030 PLN
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Formuła: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD25541884
Numer CAS: 1445995-79-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III