Drukuj
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 2620 PLN
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Formuła: C₇H₃BrClFO
Temp. Wrzenia: 108…110 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09038470
Numer CAS: 1020718-20-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,III