Drukuj
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 2190 PLN
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Formuła: C₆H₂ClF₃
Temp. Wrzenia: 124 °C
Temp. topnienia: –1 °C
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012239
Numer CAS: 2106-40-3
Jednostka: 1993
ADR: 3,III