Drukuj
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloroethyl triflate
PC49047-1G PC49047-5G
APOSPC49047-1GEA 1420 PLN
APOSPC49047-1G APOSPC49047-5G
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate 95%
2-Chloroethyl trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃H₄ClF₃O₃S
Gęstość: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18074401
Numer CAS: 73323-80-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III