Drukuj
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine dihydrochloride
PC49039-1G PC49039-500MG
APOSPC49039-1GEA 1710 PLN
APOSPC49039-1G APOSPC49039-500MG
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine dihydrochloride
Formuła: C₇H₇F₃N₂·2ClH
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16988625
Numer CAS: 1020747-92-5