Drukuj
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Carboxy-3-chloro-5-fluoropyridine, 3-Chloro-5-fluoropicolinic acid
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 400 PLN
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.545 g/mol
Temp. topnienia: 142…144 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13185822
Numer CAS: 128073-01-8