Drukuj
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC49016-25G PC49016-5G
APOSPC49016-25GEA 6850 PLN
APOSPC49016-25G APOSPC49016-5G
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene 97%
(Z)-1-Chloro-2-fluoroethylene
Formuła: C₂H₂ClF
Temp. Wrzenia: 15…15,5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461574
Numer CAS: 2268-31-7
Jednostka: 3161
ADR: 2.1,