Drukuj
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Dihydroxy-1,1,1-trifluoropropane, 3,3,3-Trifluoropropylene glycol
PC49012-1G PC49012-5G PC49012-250MG
APOSPC49012-1GEA 508 PLN
APOSPC49012-1G APOSPC49012-5G APOSPC49012-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formuła: C₃H₅F₃O₂
MW: 130.066 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02183521
Numer CAS: 431-39-0