Drukuj
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48952-1G PC48952-250MG
APOSPC48952-1GEA 2870 PLN
APOSPC48952-1G APOSPC48952-250MG
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formuła: C₆H₂BrClFI
MW: 335.34 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 2135861-24-2