Drukuj
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 2950 PLN
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Formuła: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
MW: 256.297 g/mol
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00975556
Numer CAS: 338773-28-7