Drukuj
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 3340 PLN
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28733929
Numer CAS: 1804897-28-6