Drukuj
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 725 PLN
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₂BrF₃O₂
MW: 254.989 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756771
Numer CAS: 212631-85-1