Drukuj
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48918-1G PC48918-250MG PC48918-5G
APOSPC48918-1GEA 574 PLN
APOSPC48918-1G APOSPC48918-250MG APOSPC48918-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₇H₂BrClF₄O₂S
MW: 341.505 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32070722
Numer CAS: 2366994-51-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 II