Drukuj
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 2890 PLN
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formuła: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.912 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18391108
Numer CAS: 1261775-78-3