Drukuj
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 2470 PLN
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₄F₆O
MW: 230.107 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD31629891
Numer CAS: 2244085-32-1