Drukuj
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48762-1G PC48762-250MG PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 2470 PLN
APOSPC48762-1G APOSPC48762-250MG APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine