Drukuj
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 772 PLN
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Formuła: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09955448
Numer CAS: 1020718-00-6