Drukuj
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48737-10G PC48737-1G PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA 1740 PLN
APOSPC48737-10G APOSPC48737-1G APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09261251
Numer CAS: 853792-27-5