Drukuj
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Aminophenyl trifluoromethyl sulphone
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 656 PLN
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Formuła: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225.188 g/mol
Temp. topnienia: 78…79 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792413
Numer CAS: 426-59-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III