Drukuj
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 3600 PLN
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Formuła: C₄H₅F₃O₃
Temp. Wrzenia: 96…97 °C (2,5 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042314
Numer CAS: 382-43-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III