Drukuj
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC48660-1G PC48660-250MG PC48660-5G
APOSPC48660-1GEA 290 PLN
APOSPC48660-1G APOSPC48660-250MG APOSPC48660-5G
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(3,4-Diamino-5-fluorophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formuła: C₉H₇F₇N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32066760
Numer CAS: 2366994-07-0