Drukuj
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC48658-1G PC48658-250MG PC48658-5G
APOSPC48658-1GEA 2610 PLN
APOSPC48658-1G APOSPC48658-250MG APOSPC48658-5G
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Methyl 4-(chlorosulphonyl)-3-fluorobenzoate
Formuła: C₈H₆ClFO₄S
MW: 252.647 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22628063
Numer CAS: 1219687-20-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III