Drukuj
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC48650-1G PC48650-5G
APOSPC48650-1GEA 435 PLN
APOSPC48650-1G APOSPC48650-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11520672
Numer CAS: 1009093-60-0